Få mere at vide
Fisherbrand™ DIGELTANGE PTFE Coated TIPS 18in
Artikelnummer. 17801588 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
457 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17801588 457 mm
1 options
Artikelnummer. 17801588
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Designet til at håndtere varme, kolde, ætsende eller klæbrige materialer uden at ridse eller beskadige beholderens ydre.
Kontureret kæbe gør det muligt at håndtere digler og andre genstande. Tænger bruges til håndtering af kemisk aktive materialer.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • PTFE belægning
  • Ikke-klæbende og ikke-ætsende
Certificeringer
ISO 9001-02, GMP , cGMP
Tekniske data
Produkttype Digeltang
Til brug med (applikation) Digel tang
Inkluderer Tang med PTFE belægning
Længde (engelsk) 18 tommer
Mængde 1
Overfladebelægning PTFE
Tip stil Ribbet
Længde (metrisk) 457 mm
Materiale Rustfrit stål