Få mere at vide
Bochem™ Digeltang
Beskrivelse
- Digelhåndtering Robust type
- Fremstillet af elektrolytisk poleret rustfrit stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Håndtering af varme digler, kolber, inddampningsskåle, små kolber |
| Tip stil | Konkave tænger |
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Type | Digeltang |