Få mere at vide
Bochem™ Digeltang
Artikelnummer. 10140241
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10140241 600 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10140241 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 2146
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bochem™ Crucible Tongs er en robust type rustfri ståltang.
  • Rustfrit stål
  • Robust type
Tekniske data
Oversigt Max diameter: 400mm; Min diameter: 8mm
Længde (metrisk) åbning 270 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)