Få mere at vide
Nickel Electro™ Højformede digler uden låg
Artikelnummer. 11409579 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11409579
Brand: Nickel Electro™ 5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget kemisk resistent og lavlegeret nikkel. Nickel Electro™ Højformede digler uden låg er omkostningseffektive og kommercielt rene med høj varmeledningsevne.
Høj form, uden låg.
  • Velegnet til stærke baser og fosforsyre.
  • Modstandsdygtig over for HF og Cl 2 under 500 °C og over for HCl.
  • Kapacitet og dimensioner er omtrentlige.
  • Tykkelse: 0,5 mm
Tekniske data
Oversigt Nikkel 201
Materiale Nikkel
Maks. Temperatur (metrisk) 350 °C
Mængde Hver
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (metrisk) 40 mm