Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkeldigler uden låg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Laboratorie-nikkeldigel
- Nikkel 201 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
- Formet til at forme af en nikkel barre
- Lys finish indvendig og udvendig
- Leveres i standardpakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Højde (metrisk) | 30 mm |