Få mere at vide
CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Brand:  Haldenwanger L ALSINTTIEGEL*C/8
CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Produktkode 10018560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3585.00 DKK
    3133.63 DKK / Hver
    Save 451.37 DKK
    12% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Tilføj til indkøbskurv