Få mere at vide
CRT0066101 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499297 5 mg -
16483486 25 mg -
16476748 10 mg -
16472827 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15698A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress CRT0066101 dihydrochloride is a potent and specific PKD inhibitor with IC50 values of 1, 2.5 and 2 nM for PKD1, 2, and 3 respectively.
CRT0066101 dihydrochloride is a potent and specific PKD inhibitor with IC50 values of 1, 2.5 and 2 nM for PKD1, 2, and 3 respectively.
Spécification
Kemisk navn eller materiale CRT0066101 dihydrochloride
CAS 1883545-60-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24Cl2N6O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (121.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 11.36 mg/mL (27.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC1=CC=C(C2=CN(C)N=C2)C=C1C3=NC=CC(NC[C@H](N)CC)=N3.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 411.33
Formel vægt 411.33
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.