Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CRT 0105950
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18781108
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18781108 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18781108 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6273/10
Potent LIMK1/2 inhibitor
CRT 0105950 is a potent LIMK1/2 inhibitor (IC50 values are 0.3 and 1 nM at LIMK 1 and 2, respectively). Disrupts microtubule organization, inhibits cofilin phosphorylation and increases α-tubulin acetylation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[[5-[3-(2-Chloro-4-methylphenyl)-4-pyridinyl]-2-thiazolyl]amino]phenol
CAS 1661845-86-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C21H16ClN3OS
Renhed 98%