Få mere at vide
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849740
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15849740 5 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15849740 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8138850005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 66750-10-5
Smeltepunkt 42°C to 47°C
MDL nummer MFCD00040513
Mængde 5 g
Synonym Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane, Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
Molekylvægt (g/mol) 295.37