Få mere at vide
Crown ether/18-Crown-6, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836500
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836500 5 g
15809730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15836500 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8116840005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
For synthesis
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17455-13-9
Specifica
Smeltepunkt 36°C to 39°C
MDL nummer MFCD00005113
Mængde 5 g
Synonym Crown ether/18-Crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6, Crown ether/18-Crown-6
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Grad Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.