Få mere at vide
Crotyl chloride, 70%, tech.
Artikelnummer. 10796551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796551 500 mL Glass bottle 500ml
10417560 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154805000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 591-97-9 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotyl chloride
Navn note tech., 70%
CAS 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3
Smeltepunkt -65.0°C
Farve Colorless
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 80.0°C to 85.0°C
Flammepunkt −15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 65% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H7Cl
Lineær formel CH3CH=CHCH2Cl
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4360
MDL nummer MFCD00000987
Mængde 500 mL
Beilstein 01, II, 176
Merck Index 15, 2130
Specifik vægtfylde 0.92
Synonym 1-Chloro-2-butene
Opløselighedsinformation Solubility in water:+/- 14g/L (20°C)
Molekylvægt (g/mol) 90.55
Viskositet 0.46 mPa.s (20°C)
Formel vægt 90.55
Procent renhed 70%
Grad Technical
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crotyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.