Få mere at vide
Crotonyl chloride, tech. 90%
Artikelnummer. p-7021396
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11424714
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13710.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra varme og fugt. Inkompatibel med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-35-4
Molekylær formel C4H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 104.533
MDL nummer MFCD00000734
InChI nøgle RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
IUPAC navn (E)-but-2-enoylchlorid
SMIL CC=CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotonyl chloride
Tæthed 1.091
Kogepunkt 121°C to 123°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Acrid
Assay Procent Noter resten hovedsageligt cis-isomer
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 506118
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 104.54
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Crotonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trans-Crotonyl chloride