Få mere at vide
Crotonyl chloride, tech. 90%
Beskrivelse
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra varme og fugt. Inkompatibel med
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonyl chloride |
| Tæthed | 1.091 |
| Kogepunkt | 121°C to 123°C |
| Flammepunkt | 35°C (95°F) |
| Lugt | Acrid |
| Assay Procent Noter | resten hovedsageligt cis-isomer |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 506118 |
| Vis mere |