Få mere at vide
Crotonyl chloride, tech. 90%
Beskrivelse
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Crotonylchlorid bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Crotonoylchlorid blev brugt til syntese afα ,β -umættet ester.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra varme og fugt. Inkompatibel med
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonyl chloride |
| Tæthed | 1.091 |
| Kogepunkt | 121°C to 123°C |
| Flammepunkt | 35°C (95°F) |
| Lugt | Acrid |
| Assay Procent Noter | resten hovedsageligt cis-isomer |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 506118 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-Crotonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: trans-Crotonyl chloride