Få mere at vide
CrotonoBetaine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 179.0713 |
| Procent renhed | >95% |