missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Crotonic anhydride, TRC

Artikelnummer. 30365878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365878 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8187931G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Crotonic anhydride
CAS 623-68-7
Molekylær formel C8H10O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
SMIL C\C=C\C(=O)OC(=O)\C=C\C
IUPAC navn [(E)-but-2-enoyl] (E)-but-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Formel vægt 154.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.