missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Crotonic anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonic anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Molekylær formel | C8H10O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+ |
| SMIL | C\C=C\C(=O)OC(=O)\C=C\C |
| IUPAC navn | [(E)-but-2-enoyl] (E)-but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.16 |
| Formel vægt | 154.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?