Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonic Anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Molekylær formel | C8H10O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | crotonic anhydride, 2-butenoic anhydride, 2-butenoic acid, anhydride, crotonic acid anhydride, but-2-enoic anhydride, unii-n521pmq949, anhydrid kyseliny krotonove czech, crotonicanhydride, e-but-2-enoyl e-but-2-enoate, anhydrid kyseliny krotonove |
| InChI nøgle | VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N |
| SMIL | CC=CC(=O)OC(=O)C=CC |
| IUPAC navn | [(E)-but-2-enoyl] (E)-but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.165 |
| PubChem CID | 6049834 |
| Vis mere |