Få mere at vide
Crotonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30041207
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041207 10 g
30010151 250 g
30012512 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC81878510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-93-7
Molekylær formel C4 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 86.09
Synonym 2-Butenoic acid, (E)-, Crotonic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Butenoic acid, (E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, (E)-Crotonic acid, NSC 8751, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid, (2E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid
IUPAC navn (E)-but-2-enoic acid
SMIL C\C=C\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotonic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Formel vægt 86.0368