Få mere at vide
Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Artikelnummer. 30350232
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350232 1 g
30368172 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8187001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1527-96-4
Molekylær formel C10 H10 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 250.21
Synonym 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
IUPAC navn N-[(E)-[(E)-but-2-enylidene]amino]-2,4-dinitroaniline
SMIL C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Formel vægt 250.0702