Få mere at vide
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317553
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317553 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317553 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11755200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1527-96-4
Analyt- eller komponentnavne Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 N4 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
SMIL C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(E)-[(E)-but-2-enylidene]amino]-2,4-dinitroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 250.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.0702 g/mol