Få mere at vide
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| CAS | 1527-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 N4 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+ |
| SMIL | C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |