Få mere at vide
Croton olie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494759
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494759 100 g 100g
15474759 10 g 10g
15484759 25 g 25g
3 options
Artikelnummer. 15494759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62367.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Noter
Leveres som råekstrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-28-3
MDL nummer MFCD00130880
Synonym Croton resin; Oleum tiglii
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Croton oil
Farve Brun til gul
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Pungent
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ether,and petroleum ether. Insoluble in water.
Fysisk form Olie