Få mere at vide
Crotonolie
Artikelnummer. 15484759
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484759 25 g 25g
15474759 10 g 10g
15494759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62367.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
En naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer | CAS: 8001-28-3
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Noter
Leveres som råekstrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8001-28-3
MDL nummer MFCD00130880
Synonym Croton resin; Oleum tiglii
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Croton oil
Farve Brun til gul
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, kloroform, ether og petroleumsether. Uopløselig i vand.
Fysisk form Olie