Få mere at vide
Crotonolie
Beskrivelse
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Croton Oil er en naturlig kilde til phorbol, phorbolestere og glycerider af mættede fedtsyrer. Croton frø påføres nogle gange direkte på huden mod muskel- og ledsmerter. Hovedanvendelsen af crotonolie i dag er som en aktiv ingrediens i phenol-baserede ansigtspeelinger. Hudlæger, plastikkirurger og andre praktiserende læger kan variere mængden af crotonolie i peelingen for at tilpasse behandlingen til en bestemt patient eller hudområde, såsom på halsen eller omkring øjnene. I Malaysia bruger man crotonolie i lamper og i sæbe.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform, ether og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Noter
Leveres som råekstrakt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Croton oil |
| Farve | Brun til gul |
| Flammepunkt | 74 °C (165 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, kloroform, ether og petroleumsether. Uopløselig i vand. |
| Fysisk form | Olie |