Learn More
Phosphoglucomutase 5 Antibody (14F8/F8), FITC, R&D Systems™
Product Code. 18601888 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Unit Size:
100µL
Product Code. Quantity Unit Size
18601888 100 μg 100µL
1 options
Product Code. 18601888 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP308656F
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Phosphoglucomutase 5 Monoclonal specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Bovine/Human/Mouse/Rabbit/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Phosphoglucomutase 5
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 14F8/F8
Conjugate FITC
Formulation PBS
Gene Alias aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein
Host Species Mouse
Immunogen Cytoskeletal fraction of the human myometrium tissue extract (Uniprot: Q15124)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5239
Target Species Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.