missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Crotethamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotethamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N2O2/c1-6-9-11(15)14(8-3)10(7-2)12(16)13(4)5/h6,9-10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+ |
| Formel vægt | 226.1681 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?