Learn More
MedChemExpress Crosstide
Specifications
Specifications
| Renhed | 95.7% |
| CAS | 171783-05-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1164.23 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 50 mg/mL (42.95 mM) |