Få mere at vide
Notrax Krydsribbe Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Lag med side-til-side brede ribber, sort/gul
Description
- Enestående arbejdskomfort på grund af 127 mm tyk specialformuleret forbindelse
- Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl understøttet af uafhængige laboratorietests
- Brede ribber fra side til side giver trækkraft og er nemme at feje rene
- Fås med gule kanter langs siderne for at overholde OSHA-kode 1910-144
- Alle 4 sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B) | 91 x 60 cm |
| Farve | Sort/gul |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Materiale | Mikrocellulær vinyl |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 60 cm |