Beskrivelse
For at filtrere prøvevolumener større end 3 liter (op til 6 liter), kan to Pierce Crossflow-filtreringskassetter tilsluttes ved hjælp af Y-tilslutningstilbehøret, som leveres med passende slangestørrelser og fittings. Den nødvendige slangestørrelse for at forbinde kassetterne er 16, mens den nødvendige størrelse til pumpen er 15. En pumpehøjdestørrelse på 15 er påkrævet til parallelkørsel af to kassetter.
•Y-stikket forbinder prøvetilførselsledningen til to Pierce Crossflow-kassetter
• To kassetter er nødvendige for at behandle prøvevolumener fra 3 6 –L.
• To kassetter er nødvendige for at behandle prøvevolumener fra 3 6 –L.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | PVC |
| Samlet længde (engelsk) | 4 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 122 cm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse | Connects size 15 hose to two size 16 hoses |
| Produkttype | Plastic Hose Connection |