Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Artikelnummer. 16275791 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
16275791 38 x 38 x 11 mm -
11898932 10 x 10 x 5 mm -
11521983 10 x 10 x 5 mm Pakke med 5
11808942 20 x 20 x 8 mm Pakke med 5
16255791 25 x 25 x 9 mm -
11828942 30 x 30 x 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16275791
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug sammen med beholdere, beholder, omrørere og varmeplader med omrøring. De PTFE-belagte magnetomrørere er stabile til mange generelle formål. Stængerne er korsformede for forbedret omrøring.
  • Stabil, almen magnetisk omrører
  • Giver en dyb, stille hvirvel selv ved relativt høje hastigheder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 38 x 38 x 11 mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 11mm
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38mm
Længde (metrisk) 38 mm
Mængde 2/Pk.
Form Kryds