Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug sammen med beholdere, beholder, omrørere og varmeplader med omrøring. De PTFE-belagte magnetomrørere er stabile til mange generelle formål. Stængerne er korsformede for forbedret omrøring.
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
- Autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Farve | White |
| Oversigt | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Dimensioner (L x B x H) | 30 x 30 x 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Højde (metrisk) | 10mm |
| Længde (engelsk) | 1.25 in. |
| Bredde (engelsk) | 1.25 in. |
| Bredde (metrisk) | 30mm |
| Vis mere |