Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Artikelnummer. 11808942 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11808942
Brug sammen med beholdere, beholder, omrørere og varmeplader med omrøring. De PTFE-belagte magnetomrørere er stabile til mange generelle formål. Stængerne er korsformede for forbedret omrøring.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Farve White
Oversigt PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Dimensioner (L x B x H) 20 x 20 x 8 mm
Til brug med (udstyr) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Højde (metrisk) 8mm
Længde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 20mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 5/Pk.
Form Cross
Type PTFE Stirrer Bars Cross