Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE magnetisk rørestang, krydsformet
Artikelnummer. 11521983 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11521983
Brug sammen med beholdere, beholder, omrørere og varmeplader med omrøring. De PTFE-belagte magnetomrørere er stabile til mange generelle formål. Stængerne er korsformede for forbedret omrøring.
  • Stabil, almen magnetisk omrører
  • Giver en dyb, stille hvirvel selv ved relativt høje hastigheder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 5mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (metrisk) 10mm
Belægning PTFE
Længde (metrisk) 10 mm
Mængde 5/Pk.
Form Kryds
Type PTFE omrørerstænger Cross