Få mere at vide
Heidolph™ Cross Shape Stirring Bars, 16.5 mm
Artikelnummer. 11701699 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11701699 16,5 mm Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 11701699 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5095850000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The cross shape of these stirring bars ensures faster, more thorough mixing than traditional, cylindrical stirring bars.
  • Higher turbulence and shearing force than cylindrical bars
  • Ideal for quickest possible mixing (e.g. for liquid transfer, titration)
  • Maximum Stirring Capacity (H2O): 25 to 50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0.65 in.
Til brug med (applikation) Mixing Liquids
Til brug med (udstyr) Beakers and Flat Bottom Vessels
Diameter (metrisk) 16,5 mm
Mængde 20 Bars
Form Cross