Få mere at vide
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 3
Artikelnummer. 11399971 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399971 100 g Hver
11329981 10 g Hver
11309981 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399971 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17048502
 Begrænset vare
På lager
Cytodex 3, dannet ved kemisk kobling af et tyndt lag af denatureret kollagen til den tværbundne dextranmatrix, er den foretrukne mikrobærer for celler, der kan være vanskelige at dyrke in vitro. Mikrobærerkultur er en teknik, der muliggør praktisk højudbyttekultur af forankringsafhængige celler. Cytodex er specielt udviklet til dyrkning af en lang række dyreceller i kulturvolumener, der spænder fra nogle få milliliter til mere end seks tusinde liter. Bruger Cytodex i simple suspensionskultursystemer giver udbytter på adskillige millioner celler pr. milliliter. Dannet ved at substituere en tværbundet dextranmatrix med positivt ladede DEAE-grupper fordelt gennem matrixen, er en generel mikrobærer.
  • Designet til dyrkning af primære celler eller dem med en epithelioid morfologi, især celler med lav pletteringseffektivitet eller differentierede eller følsomme celletyper, som normalt er svære at dyrke, f.eks. hepatocytter, endokrine celler.
  • Indeholder et lag syredenatureret svinekollagen (gelatine) på overfladen af den mikroporøse matrix.
  • Designet til at give høstede celler med den højeste levedygtighed.
  • Gennemsigtig til nem mikroskopisk undersøgelse af vedhæftede celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cytodex 3
Mængde 100 g
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.