Få mere at vide
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 1
Artikelnummer. 11319981 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319981 25 g 25g
11389971 100 g Hver
14801611 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319981 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17044801
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cytodex 1 er en generel mikrobærer. Det er særligt velegnet til de fleste etablerede cellelinjer og til produktion af vira eller celleprodukter fra kulturer af primære celler og normale diploide cellestammer. Mikrobærerkultur er en teknik, der muliggør praktisk højudbyttekultur af forankringsafhængige celler. Cytodex er specielt udviklet til dyrkning af en bred vifte af dyreceller i kulturvolumener fra nogle få milliliter til mere end seks tusinde liter. Bruger Cytodex i simple suspensionskultursystemer giver udbytter på adskillige millioner celler pr. milliliter. Dannet ved at substituere en tværbundet dextranmatrix med positivt ladede DEAE-grupper fordelt gennem matrixen, er en generel mikrobærer.
  • Almindelig mikrobærer til de fleste etablerede, forankringsafhængige cellelinjer.
  • Indeholder positive ladninger i hele den mikroporøse matrix.
  • Gennemsigtig til nem mikroskopisk undersøgelse af vedhæftede celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cytodex 1
Mængde 25 g
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.