Få mere at vide
Retsch™ Cross Beater Mill SK 300
Artikelnummer. 15600535 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Inkluderer:
Baffleplader i hærdet stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15600535 Baffleplader i hærdet stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15600535 Leverandør Retsch™ Leverandørnr. 207510001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Retsch™ Cross Beater Mill SK 300 er velegnet til grov- og finstørrelsesreduktion, enten i batcher eller kontinuerligt.
  • Med krydspiskeris, ledeplader, 240 mm filterslange og opsamlingsbeholder
  • 3-faset motor med frekvensomformer
  • Velegnet til batchvis drift af større mængder
  • Justerbar hastighed til forskellige applikationer
  • Defineret endelig finhed på grund af bundsigter med åbningsstørrelser fra 0,12 - 10 mm
  • Nem rengøring takket være udskiftelig push-fit slibeindsats, rotor og si
  • Bredt udvalg af tilbehør, herunder forskellige opsamlings- og fodringssystemer, rotorer og sold
  • Elektrisk motorbremse
  • Centrallås
  • Valgfri cyklon tilgængelig
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 700 x 600 x 1200 mm
Elektriske krav 200/240 V, 50/60 Hz
Inkluderer Baffleplader i hærdet stål
Materiale Støbejern
Fase 1-faset tilslutning
Hastighed 2000 til 4000 rpm