missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cropropamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cropropamide |
| CAS | 633-47-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H24 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Butenamide, N-[1-[(dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-, Crotonamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propyl- (6CI,7CI,8CI), N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, Cropropamide, Propylbutamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+ |
| SMIL | CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C |
| IUPAC navn | 2-[[(E)-but-2-enoyl]-propylamino]-N,N-dimethylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.34 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?