Få mere at vide
Cropropamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315973
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315973 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315973 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11753500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cropropamide
CAS 633-47-6
Analyt- eller komponentnavne Cropropamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H24 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propylcrotonamide, Propylbutamide
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+
SMIL CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C
IUPAC navn 2-[[(E)-but-2-enoyl]-propylamino]-N,N-dimethylbutanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 240.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 240.1838 g/mol