Få mere at vide
Kromolynnatriumsalt, 98%
Beskrivelse
Cromolyn natriumsalt bruges som en mastcellestabilisator, der forhindrer frigivelse af histamin og andre pro-inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Cromolyn natriumsalt bruges som et kemoforebyggende middel og et antiinflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cromolyn natriumsalt bruges som en mastcellestabilisator, der forhindrer frigivelse af histamin og andre pro-inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Cromolyn natriumsalt bruges som et kemoforebyggende middel og et antiinflammatorisk middel.
Opløselighed Opløseligt
i vand til 100mg/ml
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cromolyn sodium salt |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,2590 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand til 100 mg/ml |
| IUPAC navn | dinatrium-5-{3-[(2-carboxylato-4-oxo-4H-chromen-5-yl)oxy]-2-hydroxypropoxy}-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat |
| Formel vægt | 512.33 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Cromolyn sodium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cromolyn sodium salt