Få mere at vide
Kromolynnatriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15436739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436739 1 g 1g
15446739 5 g 5g
15456739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65122.03
 Begrænset vare
På lager
Mastcellestabilisator, der forhindrer frigivelse af histamin fra mastceller | CAS: 15826-37-6 | C23H14Na2O11 | 512,33 g/mol
Cromolyn natriumsalt bruges som en mastcellestabilisator, der forhindrer frigivelse af histamin og andre pro-inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Cromolyn natriumsalt bruges som et kemoforebyggende middel og et antiinflammatorisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cromolyn natriumsalt bruges som en mastcellestabilisator, der forhindrer frigivelse af histamin og andre pro-inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Cromolyn natriumsalt bruges som et kemoforebyggende middel og et antiinflammatorisk middel.
Opløselighed Opløseligt
i vand til 100mg/ml
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15826-37-6
Molekylær formel C23H14Na2O11
Molekylvægt (g/mol) 512.33
MDL nummer MFCD00057744
InChI nøgle VLARUOGDXDTHEH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cromolyn sodium, sodium cromoglycate, disodium cromoglycate, sodium cromoglicate, sodium cromolyn, gastrocrom, nasalcrom, cromoglycate disodium, natrium cromoglicat, lomudal
PubChem CID 27503
ChEBI CHEBI:128458
SMIL [Na+].[Na+].OC(COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O)COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cromolyn sodium salt
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Merck Index 14,2590
Opløselighedsinformation Soluble in water to 100mg/ml
IUPAC navn dinatrium;5-[3-(2-carboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromen-2-carboxylat
Formel vægt 512.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver