missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+/-)-Cromakalim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Cromakalim |
| CAS | 94470-67-4 |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-16(2)15(20)14(18-7-3-4-13(18)19)11-8-10(9-17)5-6-12(11)21-16/h5-6,8,14-15,20H,3-4,7H2,1-2H3/t14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H]([C@@H]1O)N3CCCC3=O)C#N |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-3,4-dihydrochromene-6-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vægt | 286.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?