Få mere at vide
Krokonsyre dinatriumsalt, 97%
Artikelnummer. 11485876
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485876 0.25 g 0.25g
11475876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22235.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 14379-00-1 | C5Na2O5 | 186,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14379-00-1
Molekylær formel C5Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 186.03
MDL nummer MFCD00191954
InChI nøgle OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym croconic acid disodium salt, croconic acid, disodium salt, disodium trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, sodium 3,4,5-trioxocyclopent-1-ene-1,2-bis olate, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
PubChem CID 12120285
IUPAC navn dinatrium;3,4,5-trioxocyclopenten-1,2-diolat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Croconic acid disodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 0.25 g
Formel vægt 186.03
Procent renhed 97%