Få mere at vide
Krokonsyre, 98%
Beskrivelse
Krokonsyre bruges til at fremstille 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconin ved at reagere med dimethyl-thiophen-2-yl-amin. Det bruges også i organisk syntese og anvendes som farvestof til biologiske forskningsformål. Yderligere er det involveret i fremstillingen af ethere såsom dimethylkroconat. Ud over dette fungerer det som en ligand og danner koordinationskomplekser med metaller som barium, kobber, sølv og bly.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Krokonsyre bruges til at fremstille 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconin ved at reagere med dimethyl-thiophen-2-yl-amin. Det bruges også i organisk syntese og anvendes som farvestof til biologiske forskningsformål. Yderligere er det involveret i fremstillingen af ethere såsom dimethylkroconat. Ud over dette fungerer det som en ligand og danner koordinationskomplekser med metaller som barium, kobber, sølv og bly.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Croconic acid |
| Smeltepunkt | ∼280 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 142.07 |
| Procent renhed | 98% |