Få mere at vide
Krokonsyre, 98%
Artikelnummer. 11424837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424837 1 g 1g
11434837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21809.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 488-86-8 | C5H2O5 | 142,066 g/mol
Krokonsyre bruges til at fremstille 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconin ved at reagere med dimethyl-thiophen-2-yl-amin. Det bruges også i organisk syntese og anvendes som farvestof til biologiske forskningsformål. Yderligere er det involveret i fremstillingen af ethere såsom dimethylkroconat. Ud over dette fungerer det som en ligand og danner koordinationskomplekser med metaller som barium, kobber, sølv og bly.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Krokonsyre bruges til at fremstille 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconin ved at reagere med dimethyl-thiophen-2-yl-amin. Det bruges også i organisk syntese og anvendes som farvestof til biologiske forskningsformål. Yderligere er det involveret i fremstillingen af ethere såsom dimethylkroconat. Ud over dette fungerer det som en ligand og danner koordinationskomplekser med metaller som barium, kobber, sølv og bly.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-86-8
Molekylær formel C5H2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.066
MDL nummer MFCD00181389
InChI nøgle RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
PubChem CID 546874
IUPAC navn 4,5-dihydroxycyclopent-4-en-1,2,3-trion
SMIL C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Croconic acid
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 142.07
Procent renhed 98%