Få mere at vide
Croconic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10401533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10401533 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10401533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374931000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Croconic acid
CAS 488-86-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 331.0°C to 334.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H2O5
MDL nummer MFCD00181389
Mængde 100 mg
Synonym croconic acid, crocic acid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, unii-6hgy35uxaa, 6hgy35uxaa, 4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-dihydroxy, croconicacid, 4,5-dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione #
Opløselighedsinformation Solubility in water: scarcly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle RBSLJAJQOVYTRQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(=O)C(=O)C1=O)O)O
IUPAC navn 4,5-dihydroxycyclopent-4-en-1,2,3-trion
Molekylvægt (g/mol) 142.07
PubChem CID 546874
Formel vægt 142.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.