Få mere at vide
Crocetin, fri syre,> 90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444872 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444872 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11444872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219354305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    666.06 DKK / 5mg
    Spare 33.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27876-94-4
Molekylær formel C20H24O4
Molekylvægt (g/mol) 328.408
InChI nøgle PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Synonym crocetin, trans-crocetin, 8,8'-diapocarotenedioic acid, natural yellow 6, 8,8'-diapocarotene-8,8'-dioic acid, 8,8'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid, ccris 7484, unii-20tc155l9c, 2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioic acid, .alpha.-crocetin
PubChem CID 5281232
ChEBI CHEBI:3918
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaendionsyre
SMIL CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C(=O)O)C=CC=C(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crocetin, free acid
Farve Orange
Analyseprocentområde >90%
Mængde 5 mg
Formel vægt 328.4
Fysisk form Pulver