Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B,> 70% farvestofindhold
Artikelnummer. p-7070109
Mængde:
1g
5g
25g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15468409
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66876.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-76-2
Molekylær formel C24H18N4Na2O7S2
Synonym Acid Red 71; CI 27165
Tekniske data
Farve Rød
Form Pulver
Format Pulver
Formel vægt 584.53
Smeltepunkt 181-188°
Produkttype Crocein Scarlet 7B
Renhed >70% farvestofindhold
Mængde 1g
Opløselighed Vandopløselig