Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B,> 70% farvestofindhold
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Form | Pulver |
| Format | Pulver |
| Formel vægt | 584.53 |
| Smeltepunkt | 181-188° |
| MDL nummer | MFCD00056588 |
| Renhed | >70% farvestofindhold |
| Mængde | 25g |
| InChI nøgle | GMWXFMFHCCFVJU-NPYGFOBASA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC1=C(C=CC(=C1)\N=N\C1=C(C)C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)\N=N\C1=C2C(C=CC=C2S([O-])(=O)=O)=CC=C1O |
| Vis mere |