Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Crocein Scarlet 7B,> 70% farvestofindhold
Artikelnummer. 15468409
Skift visning
Mængde:
1g
5g
25g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468409 1g 1g
15478409 5g 5g
15488409 25g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468409 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6226-76-2 | C24H18N4Na2O7S2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-76-2
Molekylær formel C24H18N4Na2O7S2
Synonym Acid Red 71; CI 27165
Tekniske data
Farve Rød
Form Pulver
Format Pulver
Formel vægt 584.53
Smeltepunkt 181-188°
MDL nummer MFCD00056588
Renhed >70% farvestofindhold
Mængde 1g
InChI nøgle GMWXFMFHCCFVJU-NPYGFOBASA-L
SMIL [Na+].[Na+].CC1=C(C=CC(=C1)\N=N\C1=C(C)C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)\N=N\C1=C2C(C=CC=C2S([O-])(=O)=O)=CC=C1O
IUPAC navn disodium 7-hydroxy-8-[(1E)-2-{2-methyl-4-[(1E)-2-(2-methyl-4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 584.53
Opløselighed Vandopløselig
Produkttype Crocein Scarlet 7B